PHR3080
Phenylbutyrate Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1614523
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)