PHR3074
Pantoprazole Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity B (Ph. Eur.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1494910
Famiglia di API
pantoprazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)