PHR2996
Amitraz Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1028019
Famiglia di API
amitraz
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)