PHR2991
Alosetron Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1013807
Famiglia di API
alosetron
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-14-9-5-3-2-4-8(9)11-10(14)6-7-13-12(11)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,15)
GLHMAFAXJJECMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)