PHR2730
Butyraldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Butyraldehyde, Butanal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1084259
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
90 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
butyraldehyde
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
390 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Confezionamento
pkg of 1.2 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.380 (lit.)
P. eboll.
75 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)