The Pharmaceutical Secondary Standards: Certified Reference Materials sold on the website do not address dosage. The COA only contains the purity value. The potency and recommended dosage of Monosodium Glutamate can be researched in the literature. The purity value from the COA can then be used to determine the strength or concentration, in relation to the recommended dosage and potency, of the solution to be prepared for testing in cells or animals.
PHR2634
Monosodium Glutamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Monosodium L-glutamate monohydrate
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1446600
Famiglia di API
monosodium glutamate
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1000 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Bonjour, quels sont les paramètres analytiques du CoA? Y a t'il la valeur du dosage? Si oui est elle exprimé sur base sèche?
1 answer-