Documenti fondamentali
PHR2614
Supelco
Valproic Acid Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Valeronitrile, Butyl cyanide, Pentanenitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 603.00
CHF 603.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 603.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.13
Beilstein:
1736706
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 603.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
valproic acid
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
139-141 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4564 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)