Sulbactam has a solubility of at least 18 mg/mL in water. It is also soluble in organic solvents such as ethanol, dimethyl sulfoxide (DMSO), and dimethyl formamide (DMF), with a solubility of approximately 30 mg/mL in these solvents.
PHR2576
Sulbactam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000529
traceable to USP 1623670
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
sulbactam
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
I'd like to know how I can solubilize this product (Sulbactam PHR2576) and what is the solubility limit. Thanks in advance.
1 answer-