Merck
1623772
USP
Composto D correlato a sulbactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Potassio (2S,5R,6R)-6-bromo-3,3-dimetil-7-osso-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato, Potassio 6β-bromopenicillinato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrKNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-704-1
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulbactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C8H10BrNO3S.K/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,6-;/m1./s1
InChI key
CQZNGLCKZMVILO-ZXSAOVMCSA-M
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
Composto D correlato al sulbactam standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Inoltre, da utilizzare in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali: “Sulbactam sodico”.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)