PHR2261
Tetracaine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl 4-(butylamino)benzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1650028
Famiglia di API
tetracaine
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)