Documenti fondamentali
PHR2241
Supelco
5-metossitriptamina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-(5-metossiindol-3-il)etilammina, 3-(2-aminoetil)-5-metossiindolo, 5-MOT, 5-metossiindol-3-etanammina, Deacetilmelatonina, NSC 56422
Scegli un formato
50 MG
CHF 483.00
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 483.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Beilstein:
145587
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1380116
Famiglia di API
melatonin
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
Reagente per la preparazione di:
  • Dominio disaccaridico della carbolina della shishijimicina A[1]
  • Analoghi della melatonina per la riduzione della pressione intraoculare[2]
  • Ligandi del recettore 5-HT4[3]
  • inibitori della sortasi A e della isocitrato liasi[4]
  • Agenti terapeutici per il trattamento della lesione da ischemia/riperfusione (I/R)[5]
  • Inibitori della chinasi aurora e della chinasi del recettore del fattore di crescita epidermico[6]
  • Agenti per il trattamento dell′infezione da papilloma virus umano[7]
  • Analoghi della manzamina per il controllo della neuroinfiammazione e delle infezioni cerebrali[8]
  • Inibitori delle citochine proinfiammatorie[9]
  • Ibridi tacrina-melatonina come agenti multifunzionali per la malattia di Alzheimer[10]
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3413 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)