PHR2062
Albuterol Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
2,2′-Oxybis(methylene)bis{4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol} diacetate diacetate, Sambutamol dimer diacetate
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1012689
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)