PHR1775
Ranitidina S-ossido
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-{2-{{{5-[(dimetilammino)metil]furan-2-il}metil}sulfinil}etil}-N′-metil-2-nitroetene-1,1-diammina
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598700
Famiglia di API
ranitidine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)