PHR1712
Phenylephrine Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone, 2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1533046
Famiglia di API
phenylephrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N(Cc2ccccc2)(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
QGHUDAOMXLLADV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)