PHR1652
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1708729
Famiglia di API
valproic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 × 0.5 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)