PHR1436
Foscarnet Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Foscarnet sodium hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 623
traceable to Ph. Eur. F0389000
traceable to USP 1283302
Famiglia di API
foscarnet
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3