PHR1370
Benzyl Nicotinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benzyl nicotinate, Nicotinic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
benzyl nicotinate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
177 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)