Documenti fondamentali
PHL83490
Daphnoretin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Thymelol
Scegli un formato
10 MG
CHF 369.00
CHF 369.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 369.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c(cc([c]1=O)Oc3cc4[o][c](ccc4cc3)=O)cc(c(c2)O)OC
InChI
1S/C19H12O7/c1-23-16-6-11-7-17(19(22)26-15(11)9-13(16)20)24-12-4-2-10-3-5-18(21)25-14(10)8-12/h2-9,20H,1H3
JRHMMVBOTXEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)