PHL80440
Ergocristine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
12′-Hydroxy-2′-(1-methylethyl)-5′-(phenylmethyl)ergotaman-3′,6′,18′-trione
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]5(NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O
InChI
1S/C35H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34/h4-7,9-12,16,18,20,23,27-29,36,44H,8,13-15,17,19H2,1-3H3,(H,37,41)/t23-,27-,28+,29+,34-,35+/m1/s1
HEFIYUQVAZFDEE-MKTPKCENSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)