Documenti
PHL80357
Astragaloside III
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-6,16,25-trihydroxy-9,19-cyclolanostan-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-xylopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H68O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
784.97
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)(C)[C@H](CC1)C[C@@]1(C)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]45[C@@]([C@]3(C)C[C@@H]2O)([H])C[C@H](O)C6C(C)(C)[C@@H](O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)CO7)CC[C@@]64C5
InChI
1S/C42H70O13/c1-36(2)26(54-35-31(27(47)23(46)18-52-35)55-34-30(50)29(49)28(48)24(17-43)53-34)9-11-42-19-41(42)13-12-39(6)33(38(5)10-8-20(15-38)37(3,4)51)22(45)16-40(39,7)25(41)14-21(44)32(36)42/h20-35,43-51H,8-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32?,33-,34+,35+,38+,39-,40+,41+,42-/m1/s1
UBLUIAORQHLKTI-YMVJACEHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)