Documenti fondamentali
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Sinonimo/i:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Densità
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)