NISTRM8548
Solfato d′ammonio
NIST® RM 8548
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
15N
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)