Documenti fondamentali
NIST8568
Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate (USGS34)
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Potassium nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Purezza isotopica
 15N
 17O
 18O
Confezionamento
pkg of 0.9 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen-15, Oxygen-18, Oxygen-17
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)