Documenti
NIST193
Potassium nitrate
NIST® SRM® 193
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 90 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
334 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Each unit of SRM193 contains 90 g of highly purified and homogeneous crystalline potassium nitrate nitrogen.
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Applicazioni
Potassium nitrate standard reference material (SRM) is intended for use as a working standard in determining the levels of potassium and nitrate nitrogen in fertilizer industry.
Caratteristiche e vantaggi
  • SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
  • Certified values are determined using gravimetric assay.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6