NIST58A
Ferrosilicon
NIST® SRM® 58a, 73% Si - regular grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 75 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 58A_cert
SRM 58A_SDS
Altre note
Copper (Cu), Chromium (Cr), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Carbon (C), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Arsenic (As), Boron (B), Cobalt (Co), Molybdinum (Mo), Oxygen (O), Sulfur (S), Tin (Sn), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)