Documenti fondamentali
NIST351A
Carbonato di sodio
NIST® SRM® 351a
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
NIST standard reference material
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
851 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbonato di sodio anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Supelco
1.06392
Carbonato di sodio
Carbonato di calcio reference material for titrimetry, certified by BAM, ≥99.5%
Supelco
21067
Carbonato di calcio
Carbonato di sodio anhydrous 99.999 Suprapur®
Supelco
1.06395
Carbonato di sodio
Sodio cloruro reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71387
Sodio cloruro
Carbonato di sodio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613757
Carbonato di sodio