Documenti fondamentali
NIST3300
Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
Scegli un formato
5 X 1 G
CHF 857.00
CHF 857.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 G
CHF 857.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 857.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)