NIST2777
Weathered Gulf of Mexico Crude Oil in Toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 5 × 1.2 mL each
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
oil matrices. All the constituents for which certified and reference values are provided are naturally present in weathered oil. A unit of NIST2777 consists of five ampoules, each containing approximately 1.2mL of crude oil soluton.
Altre note
Phenanthrene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, Benzo[ghi]perylene
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Dibenzothiophene, Pyrene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Picene, 17α(H),21α(H)-Hopane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)