Documenti fondamentali
NIST2737
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2737, nominal 500 nmol/mol
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
mixture
Stringa SMILE
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Nitric Oxide (NO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxides of Nitrogen (NOx)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)