Documenti
NIST1718
Nitrous oxide in air
NIST SRM 1718, nominal 1 μmol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Forma fisica
gas (compressed)
Confezionamento
pkg of cylinder
Descrizione generale
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti