NIST2133
Phosphorus implant in silicon depth profile standard
NIST® SRM® 2133
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of each
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
semiconductor
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 2133_cert
SRM 2133_SDS
Altre note
Phosphorus (31P)
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)