Documenti fondamentali
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
Sinonimo/i:
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.19
Beilstein:
3854419
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
crystals
Confezionamento
pkg of 65 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)