Documenti fondamentali
NIST1881A
Portland cement
NIST® SRM® 1881a
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 4 vials x 5 g
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)