NIST1881B
Portland cement
Blended with Fly Ash, NIST® SRM® 1881B
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
vial of 5 × 5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Zinc oxide (ZnO), Strontium oxide (SrO), Barium oxide (BaO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F?), Sulfide Sulfur (S2-), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)