NIST1223
Chromium steel
NIST® SRM® 1223
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 1223_cert
SRM 1223_SDS
Altre note
Carbon (C), Copper (Cu), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Tin (Sn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)