N4876
Ninhydrin
suitable for amino acid detection
Sinonimo/i:
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (with sonication)
Compatibilità
suitable for amino acid detection
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- For the detection of free amino groups in amino acids, peptides, and proteins.
- As a ligand for the Cu-catalyzed N-arylation of nitrogen-containing heterocycles with aryl and heteroaryl halides to synthesize N-arylheterocycles.
- As a reactant to synthesize aldols by reacting with active methylene compounds.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?