L4158
Lithium acetate dihydrate
BioXtra
Sinonimo/i:
Acetic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
solid
Impurezze
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Protocolli
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.