Key Documents
IRMM541
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Stato fisico
discs, 15 mm diameter
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM541
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)