Documenti fondamentali
IRMM009
Magnesium-24Mg
IRMM®, certified reference material, 0.2 M in nitric acid
Scegli un formato
4 ML
CHF 475.00
CHF 475.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 ML
CHF 475.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 475.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 24Mg
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
0.2 M in nitric acid
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
isotope abundance ratio
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM009
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials