HVS08
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 313.7 cSt (40 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
kinematic viscosity
313.7 cSt(40 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)