2162/22
Cone & Plate Viscosity Standard
certified reference material, 28.97 mPa.s (25.00°C)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
28.97 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)