H7753
Hexestrol
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-(1,2-Diethylethylene)diphenol, meso-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane, Dihydrodiethylstilbestrol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
PBBGSZCBWVPOOL-HDICACEKSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.