Documenti
741752
Sigma-Aldrich
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D4H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3