H5144
Heroin hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (± 5%)
100 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(C)=O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15+,17-,20-,21-;/m0./s1
FZJYQGFGNHGSFX-PVQKIFDLSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?