H3766
Sodium 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Sodium p-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?