F6145
Fenspiride hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
InChI
1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
FIKFLLIUPUVONI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Fenspiride hydrochloride possesses anti-allergic and anti-bronchoconstrictive properties. It is used as a drug to treat inflammatory conditions of the upper and lower respiratory tracts.[1] Experimental studies state that fenspiride has an ability to reduce the development of myringosclerosis, possibly by restricting the formation of oxygen-derived free radicals.[1]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)