Documenti fondamentali
ERMBF419A
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, blank, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Scegli un formato
1 G
CHF 57.30
CHF 57.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 57.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 57.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Composizione
H7-1 sugar beet, 0%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF419A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)