Documenti fondamentali
ERMBF410AP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 90.90
CHF 90.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 90.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 90.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
0% GTS 40-3-2
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)