Documenti fondamentali
ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
4 ML
CHF 954.00
CHF 954.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 ML
CHF 954.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 954.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
ERM®
Purezza isotopica
 26Mg
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAE638
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)