ERMAD623
BCR-ABL pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
genomic analysis
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
ERMAD623
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)